Methyl 3-iodo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200075-1G PC200075-500MG
APOSPC200075-1GEA 329 EUR
APOSPC200075-1G APOSPC200075-500MG
Methyl 3-iodo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Methyl 3-iodo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Formule: C₁₀H₆F₃IN₂O₂
Smeltpunt: 158…161 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD24447583
CAS nummer: 1432895-08-3