2,4-Dichloro-3-(difluoromethyl)pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200085-1G PC200085-500MG
APOSPC200085-1GEA 243 EUR
APOSPC200085-1G APOSPC200085-500MG
2,4-Dichloro-3-(difluoromethyl)pyridine
2,4-Dichloro-3-(difluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₃Cl₂F₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD25368742
CAS nummer: 1443290-44-5