4,6-Dichloro-5-(difluoromethyl)pyrimidine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC200087-1G PC200087-500MG
APOSPC200087-1GEA 287 EUR
APOSPC200087-1G APOSPC200087-500MG
4,6-Dichloro-5-(difluoromethyl)pyrimidine 97%
4,6-Dichloro-5-(difluoromethyl)pyrimidine
Formule: C₅H₂Cl₂F₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD25368744
CAS nummer: 1443290-45-6