Potassium trifluoro(phenylethynyl)borate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC200094-1G PC200094-500MG PC200094-5G
APOSPC200094-1GEA 107 EUR
APOSPC200094-1G APOSPC200094-500MG APOSPC200094-5G
Potassium trifluoro(phenylethynyl)borate 95%
Potassium trifluoro(phenylethynyl)borate
Formule: C₈H₅BF₃·K
Kookpunt: >125 °C
Smeltpunt: 250…255 °C
Dichtheid: >1 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11052662
CAS nummer: 485338-93-0