Potassium trifluoro(hex-1-yn-1-yl)borate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200095-1G PC200095-500MG
APOSPC200095-1GEA 189 EUR
APOSPC200095-1G APOSPC200095-500MG
Potassium trifluoro(hex-1-yn-1-yl)borate
Potassium trifluoro(hex-1-yn-1-yl)borate
Formule: C₆H₉BF₃·K
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11052661
CAS nummer: 244301-59-5