(1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl)methanol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200099-500MG PC200099-1G
APOSPC200099-500MGEA 238 EUR
APOSPC200099-500MG APOSPC200099-1G
(1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl)methanol 95%
(1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl)methanol
Formule: C₆H₇F₃N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18262424
CAS nummer: 1260659-13-9