Ethyl 1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200107-1G PC200107-250MG
APOSPC200107-1GEA 409 EUR
APOSPC200107-1G APOSPC200107-250MG
Ethyl 1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate 97%
Ethyl 1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formule: C₈H₉F₃N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18262320
CAS nummer: 852228-09-2