3-(Difluoromethyl)-2-fluoro-4-iodopyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200122-1G PC200122-500MG
APOSPC200122-1GEA 247 EUR
APOSPC200122-1G APOSPC200122-500MG
3-(Difluoromethyl)-2-fluoro-4-iodopyridine
3-(Difluoromethyl)-2-fluoro-4-iodopyridine
Formule: C₆H₃F₃IN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD25479865
CAS nummer: 1446786-38-4