Potassium [4-(benzylamino-1-carbonyl)phenyl]trifluoroborate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200159-1G
PC200159-5G
APOSPC200159-1GEA
95.1
EUR
APOSPC200159-1G
APOSPC200159-5G
Potassium [4-(benzylamino-1-carbonyl)phenyl]trifluoroborate
Potassium [4-(benzylamino-1-carbonyl)phenyl]trifluoroborate
Formule:
C₁₄H₁₂BF₃NO·K Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD11977718 CAS nummer: 2017555-07-4 |