Potassium 4-butylphenyltrifluoroborate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200174-1G PC200174-500MG PC200174-5G
APOSPC200174-1GEA 141 EUR
APOSPC200174-1G APOSPC200174-500MG APOSPC200174-5G
Potassium 4-butylphenyltrifluoroborate
Potassium 4-butylphenyltrifluoroborate
Formule: C₁₀H₁₃BF₃·K
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18861573
CAS nummer: 1412414-09-5