Potassium 4-hydroxyphenyltrifluoroborate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200184-1G PC200184-500MG PC200184-5G
APOSPC200184-1GEA 139 EUR
APOSPC200184-1G APOSPC200184-500MG APOSPC200184-5G
Potassium 4-hydroxyphenyltrifluoroborate
Potassium 4-hydroxyphenyltrifluoroborate
Formule: C₆H₅BF₃O·K
MW: 200.008 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09992974
CAS nummer: 1015082-71-9