Potassium 6-chloropyridine-3-trifluoroborate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200191-1G PC200191-500MG PC200191-5G
APOSPC200191-1GEA 169 EUR
APOSPC200191-1G APOSPC200191-500MG APOSPC200191-5G
Potassium 6-chloropyridine-3-trifluoroborate
Potassium 6-chloropyridine-3-trifluoroborate
Formule: C₅H₃BClF₃N·K
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09993185
CAS nummer: 1235099-38-3