3-Fluorophenylboronic acid pinacol ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(3-Fluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PC200195-10G PC200195-1G PC200195-5G
APOSPC200195-10GEA 44.2 EUR
APOSPC200195-10G APOSPC200195-1G APOSPC200195-5G
3-Fluorophenylboronic acid pinacol ester
3-Fluorophenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₂H₁₆BFO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18375236
CAS nummer: 936618-92-7