[2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200205-1G PC200205-500MG PC200205-5G
APOSPC200205-1GEA 359 EUR
APOSPC200205-1G APOSPC200205-500MG APOSPC200205-5G
[2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methanol
[2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methanol
Formule: C₇H₅ClF₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16610729
CAS nummer: 1227502-97-7