2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200207-1G PC200207-500MG
APOSPC200207-1GEA 475 EUR
APOSPC200207-1G APOSPC200207-500MG
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbaldehyde
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbaldehyde
Formule: C₇H₃ClF₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09907846
CAS nummer: 174008-48-1