2-Chloro-N'-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetohydrazide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200322-1G PC200322-500MG
APOSPC200322-1GEA 189 EUR
APOSPC200322-1G APOSPC200322-500MG
2-Chloro-N'-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetohydrazide
2-Chloro-N'-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetohydrazide
Formule: C₈H₆Cl₂F₃N₃O
MW: 288.054 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18377864
CAS nummer: 1383468-73-2