Ethyl 3-amino-1-methyl-6-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200354-1G PC200354-500MG
APOSPC200354-1GEA 659 EUR
APOSPC200354-1G APOSPC200354-500MG
Ethyl 3-amino-1-methyl-6-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine-2-carboxylate
Ethyl 3-amino-1-methyl-6-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine-2-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₂F₃N₃O₂
Smeltpunt: 106…108 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD21605748
CAS nummer: 1370587-21-5