Methyl (2S)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-2-{4-[(trifluoromethane)sulphonyloxy]phenyl}acetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200378-1G PC200378-500MG
APOSPC200378-1GEA 676 EUR
APOSPC200378-1G APOSPC200378-500MG
Methyl (2S)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-2-{4-[(trifluoromethane)sulphonyloxy]phenyl}acetate
Methyl (2S)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-2-{4-[(trifluoromethane)sulphonyloxy]phenyl}acetate
Formule: C₁₅H₁₈F₃NO₇S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD26523306
CAS nummer: 225517-17-9