3-Bromo-2-(2-fluorophenoxy)pyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC200389-1G PC200389-500MG
APOSPC200389-1GEA 676 EUR
APOSPC200389-1G APOSPC200389-500MG
3-Bromo-2-(2-fluorophenoxy)pyridine 97%
3-Bromo-2-(2-fluorophenoxy)pyridine
Formule: C₁₁H₇BrFNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14651747
CAS nummer: 1215809-12-3