2-Chloro-4-(4-fluoro-2-methoxyphenyl)pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200390-1G PC200390-500MG
APOSPC200390-1GEA 676 EUR
APOSPC200390-1G APOSPC200390-500MG
2-Chloro-4-(4-fluoro-2-methoxyphenyl)pyridine
2-Chloro-4-(4-fluoro-2-methoxyphenyl)pyridine
Formule: C₁₂H₉ClFNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD26386176
CAS nummer: 1333468-54-4