Methyl 4-amino-3-fluoro-5-nitro-2-(phenylamino)benzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200392-1G PC200392-500MG
APOSPC200392-1GEA 900 EUR
APOSPC200392-1G APOSPC200392-500MG
Methyl 4-amino-3-fluoro-5-nitro-2-(phenylamino)benzoate
Methyl 4-amino-3-fluoro-5-nitro-2-(phenylamino)benzoate
Formule: C₁₄H₁₂FN₃O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09909911
CAS nummer: 606093-58-7