Methyl 5-amino-4-fluoro-1-methyl-1H-1,3-benzodiazole-6-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC200393-1G PC200393-500MG PC200393-250MG
APOSPC200393-1GEA 24.9 EUR
APOSPC200393-1G APOSPC200393-500MG APOSPC200393-250MG
Methyl 5-amino-4-fluoro-1-methyl-1H-1,3-benzodiazole-6-carboxylate
Methyl 5-amino-4-fluoro-1-methyl-1H-1,3-benzodiazole-6-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₀FN₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD26127252
CAS nummer: 918321-20-7