(Z)-N'-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzene-1-carboximidamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200395-5G PC200395-1G
APOSPC200395-5GEA 95 EUR
APOSPC200395-5G APOSPC200395-1G
(Z)-N'-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzene-1-carboximidamide 97%
(Z)-N'-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)benzene-1-carboximidamide
Formule: C₈H₇F₃N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660165
CAS nummer: 40067-66-1