2-Chloro-4-(4-fluorophenyl)-1,3,5-triazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC200401-1G PC200401-5G
APOSPC200401-1GEA 184 EUR
APOSPC200401-1G APOSPC200401-5G
2-Chloro-4-(4-fluorophenyl)-1,3,5-triazine
2-Chloro-4-(4-fluorophenyl)-1,3,5-triazine
Formule: C₉H₅ClFN₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11052420
CAS nummer: 1053658-58-4