5-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC200419-1G PC200419-250MG PC200419-500MG
APOSPC200419-1GEA 614 EUR
APOSPC200419-1G APOSPC200419-250MG APOSPC200419-500MG
5-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenol 95%
5-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenol
Formule: C₇H₄F₃NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16606321
CAS nummer: 612498-85-8