2-Chloro-5-(trifluoromethoxy)pyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC200445-1G PC200445-5G
APOSPC200445-1GEA 145 EUR
APOSPC200445-1G APOSPC200445-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethoxy)pyridine 97%
2-Chloro-5-(trifluoromethoxy)pyridine
Formule: C₆H₃ClF₃NO
MW: 197.542 g/mol
Kookpunt: 54 °C (15 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18257007
CAS nummer: 1206972-45-3