Methyl 2-[(4-bromo-2-chlorophenyl)amino]-3,4-difluoro-5-nitrobenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200460-1G PC200460-5G PC200460-10G
APOSPC200460-1GEA 219 EUR
APOSPC200460-1G APOSPC200460-5G APOSPC200460-10G
Methyl 2-[(4-bromo-2-chlorophenyl)amino]-3,4-difluoro-5-nitrobenzoate
Methyl 2-[(4-bromo-2-chlorophenyl)amino]-3,4-difluoro-5-nitrobenzoate
Formule: C₁₄H₈BrClF₂N₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27980618
CAS nummer: 1582770-01-1