Ethyl 4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC200538-1G PC200538-5G
APOSPC200538-1GEA 146 EUR
APOSPC200538-1G APOSPC200538-5G
Ethyl 4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Ethyl 4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Formule: C₈H₇F₃N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07367356
CAS nummer: 187035-81-0