6,8-Difluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200562-1G PC200562-5G
APOSPC200562-1GEA 337 EUR
APOSPC200562-1G APOSPC200562-5G
6,8-Difluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
6,8-Difluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₅F₂NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00973973
CAS nummer: 228728-19-6