6-(Trifluoromethyl)-2-methylquinolin-4-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC200564-1G PC200564-5G
APOSPC200564-1GEA 361 EUR
APOSPC200564-1G APOSPC200564-5G
6-(Trifluoromethyl)-2-methylquinolin-4-ol
6-(Trifluoromethyl)-2-methylquinolin-4-ol
Formule: C₁₁H₈F₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00272465
CAS nummer: 949507-76-0