2-Bromo-4-fluoro-5-methylbenzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201001-10G PC201001-1G PC201001-5G
APOSPC201001-10GEA 815 EUR
APOSPC201001-10G APOSPC201001-1G APOSPC201001-5G
2-Bromo-4-fluoro-5-methylbenzoic acid 97%
2-Bromo-4-fluoro-5-methylbenzoic acid
Formule: C₈H₆BrFO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09263434
CAS nummer: 1003709-39-4