2,5-Difluoro-3-methylbenzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201002-1G PC201002-25G PC201002-5G
APOSPC201002-1GEA 44.2 EUR
APOSPC201002-1G APOSPC201002-25G APOSPC201002-5G
2,5-Difluoro-3-methylbenzonitrile 98%
2,5-Difluoro-3-methylbenzonitrile
Formule: C₈H₅F₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09996954
CAS nummer: 1003712-20-6