5-Fluoro-6-methylpyridine-2-carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201003-1G PC201003-250MG
APOSPC201003-1GEA 186 EUR
APOSPC201003-1G APOSPC201003-250MG
5-Fluoro-6-methylpyridine-2-carboxylic acid 97%
5-Fluoro-6-methylpyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₇H₆FNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11040267
CAS nummer: 1005474-88-3