(4-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)methanamine hydrochloride 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201004-1G PC201004-250MG PC201004-5G
APOSPC201004-1GEA 270 EUR
APOSPC201004-1G APOSPC201004-250MG APOSPC201004-5G
(4-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)methanamine hydrochloride 96%
(4-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)methanamine hydrochloride
Formule: C₇H₇F₃N₂·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04117763
CAS nummer: 1005515-26-3