5-Ethyl-2-(trifluoromethyl)pyridine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201005-100MG PC201005-1G PC201005-250MG
APOSPC201005-100MGEA 81.8 EUR
APOSPC201005-100MG APOSPC201005-1G APOSPC201005-250MG
5-Ethyl-2-(trifluoromethyl)pyridine 95+%
5-Ethyl-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₈H₈F₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19689817
CAS nummer: 1030632-94-0