5-Cyclopropyl-2-fluoropyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 5-Cyclopropyl-2-flluoropyridine
PC201006-100MG PC201006-1G PC201006-250MG
APOSPC201006-100MGEA 169 EUR
APOSPC201006-100MG APOSPC201006-1G APOSPC201006-250MG
5-Cyclopropyl-2-fluoropyridine 97%
5-Cyclopropyl-2-fluoropyridine
Formule: C₈H₈FN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18384289
CAS nummer: 1034467-80-5