6-(4-Fluorophenyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201008-100MG PC201008-1G PC201008-250MG
APOSPC201008-100MGEA 109 EUR
APOSPC201008-100MG APOSPC201008-1G APOSPC201008-250MG
6-(4-Fluorophenyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine 97%
6-(4-Fluorophenyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Formule: C₁₂H₈FN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28405285
CAS nummer: 1036762-04-5