1-(Difluoromethyl)-4-iodo-1H-pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC201009-250MG PC201009-1G PC201009-5G
APOSPC201009-250MGEA 0 EUR
APOSPC201009-250MG APOSPC201009-1G APOSPC201009-5G
1-(Difluoromethyl)-4-iodo-1H-pyrazole
1-(Difluoromethyl)-4-iodo-1H-pyrazole
Formule: C₄H₃F₂IN₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD18633160
CAS nummer: 1041205-43-9