4-Amino-6-fluoropyridin-2(1H)-one 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201010-100MG PC201010-250MG
APOSPC201010-100MGEA 30.8 EUR
APOSPC201010-100MG APOSPC201010-250MG
4-Amino-6-fluoropyridin-2(1H)-one 95+%
4-Amino-6-fluoropyridin-2(1H)-one
Formule: C₅H₅FN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18427750
CAS nummer: 105252-99-1