Methyl 6-fluoro-1H-indole-4-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201020-1G PC201020-5G
APOSPC201020-1GEA 78.9 EUR
APOSPC201020-1G APOSPC201020-5G
Methyl 6-fluoro-1H-indole-4-carboxylate 95%
Methyl 6-fluoro-1H-indole-4-carboxylate
Formule: C₁₀H₈FNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11845444
CAS nummer: 1082040-43-4