(S)-5-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201023-100MG PC201023-1G PC201023-250MG
APOSPC201023-100MGEA 262 EUR
APOSPC201023-100MG APOSPC201023-1G APOSPC201023-250MG
(S)-5-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride 95+%
(S)-5-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride
Formule: C₉H₁₀FN·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16295141
CAS nummer: 1114333-11-7