Ethyl 3-fluoro-2-methylbenzoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201026-10G PC201026-1G PC201026-5G
APOSPC201026-10GEA 405 EUR
APOSPC201026-10G APOSPC201026-1G APOSPC201026-5G
Ethyl 3-fluoro-2-methylbenzoate 98%
Ethyl 3-fluoro-2-methylbenzoate
Formule: C₁₀H₁₁FO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06204676
CAS nummer: 114312-57-1