3-(4-(Bromomethyl)-3-fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC201027-100MG PC201027-250MG
APOSPC201027-100MGEA 89.2 EUR
APOSPC201027-100MG APOSPC201027-250MG
3-(4-(Bromomethyl)-3-fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazole
3-(4-(Bromomethyl)-3-fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazole
Formule: C₉H₆BrFN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13181201
CAS nummer: 1146699-64-0
UN: 3261
ADR: 8,III