5-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201031-100MG PC201031-1G PC201031-250MG
APOSPC201031-100MGEA 132 EUR
APOSPC201031-100MG APOSPC201031-1G APOSPC201031-250MG
5-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95+%
5-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formule: C₈H₄BrF₃N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12024503
CAS nummer: 1150618-36-2