6-Chloro-4-(trifluoromethyl)picolinonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201034-1G PC201034-250MG
APOSPC201034-1GEA 768 EUR
APOSPC201034-1G APOSPC201034-250MG
6-Chloro-4-(trifluoromethyl)picolinonitrile 97%
6-Chloro-4-(trifluoromethyl)picolinonitrile
Formule: C₇H₂ClF₃N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00106773
CAS nummer: 1156542-25-4