4-Chloro-2-fluoro-6-methoxybenzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201036-100MG PC201036-1G PC201036-250MG
APOSPC201036-100MGEA 67.7 EUR
APOSPC201036-100MG APOSPC201036-1G APOSPC201036-250MG
4-Chloro-2-fluoro-6-methoxybenzaldehyde 97%
4-Chloro-2-fluoro-6-methoxybenzaldehyde
Formule: C₈H₆ClFO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD24686232
CAS nummer: 1158916-85-8