3-(4-Fluorophenyl)morpholine hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201040-100MG PC201040-1G PC201040-250MG
APOSPC201040-100MGEA 347 EUR
APOSPC201040-100MG APOSPC201040-1G APOSPC201040-250MG
3-(4-Fluorophenyl)morpholine hydrochloride 97%
3-(4-Fluorophenyl)morpholine hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₂FNO·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03840090
CAS nummer: 1185045-95-7