2,2,2-Trifluoro-1-(p-tolyl)ethanamine hydrochloride 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201041-100MG PC201041-1G PC201041-250MG
APOSPC201041-100MGEA 122 EUR
APOSPC201041-100MG APOSPC201041-1G APOSPC201041-250MG
2,2,2-Trifluoro-1-(p-tolyl)ethanamine hydrochloride 95+%
2,2,2-Trifluoro-1-(p-tolyl)ethanamine hydrochloride
Formule: C₉H₁₀F₃N·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11226565
CAS nummer: 1186195-01-6