5-Fluoro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201044-100MG PC201044-1G PC201044-250MG
APOSPC201044-100MGEA 52.6 EUR
APOSPC201044-100MG APOSPC201044-1G APOSPC201044-250MG
5-Fluoro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine 95+%
5-Fluoro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Formule: C₇H₅FN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12962571
CAS nummer: 1190319-70-0