6-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC201045-100MG PC201045-1G PC201045-250MG
APOSPC201045-100MGEA 96.6 EUR
APOSPC201045-100MG APOSPC201045-1G APOSPC201045-250MG
6-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride 98%
6-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride
Formule: C₉H₁₀FN·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08544167
CAS nummer: 1191908-44-7